Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 ECO-Shape Test Weight
Código de producto. 17322073
Encompass_Preferred
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17322073
Marca: Kern Sohn 32603A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Single test weight constructed of stainless steel.
  • ECO-shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 5 g
Tolerancia ± 0.16 mg