Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
500 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Knob shape
- Polished stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 50 kg |
| Tolerancia | ± 250 mg |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.