Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Código de producto. 17342093
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
500 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17342093 200 g cada uno
17372083 1 g cada uno
17382083 2 g cada uno
17392083 5 g cada uno
17302093 10 g cada uno
17312093 20 g cada uno
17322093 50 g cada uno
17332093 100 g cada uno
17352093 500 kg cada uno
17362093 1 kg cada uno
17372093 2 kg cada uno
17382093 5 kg cada uno
17392093 10 kg cada uno
17302103 20 kg cada uno
17312103 50 kg cada uno
15 options
Código de producto. 17342093
Marca: Kern Sohn 32708
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single test weight constructed of stainless steel.
  • Knob shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 200 g
Tolerancia ± 1 mg