missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase F1 de OIML con certificado DAkkS

Código de producto. 11373354 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
De 1 g a 100 g
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 500 mg
Material:
Acero inoxidable especial
Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11373354

Marca: Sartorius™ YCS01253AC02

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de línea de comprobación de clase F1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS se suministra con guantes, pinzas y cepillo en una caja de plástico de alta calidad

Valores de 1 a 5 mg:
Pesas de láminas de aluminio con una densidad de 2650 kg/m3

Valores de 10 a 500 mg:
Construcción de alpaca con una densidad de 8600 kg/m3.

Valores de 1 g y superiores:
Pesas con perilla de acero inoxidable especial pulidas con una densidad de 7.950 kg/m3

  • Alta resistencia a la corrosión
  • No magnetizable
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
  • Incluye caja de transporte de plástico resistente
  • Con certificación DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de producto Juego de pesas de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase F1
Material Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg)
Masa De 1 mg a 500 mg
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado