Learn More
Sartorius™ Pesa de alambre de línea de referencia de clase F1 de OIML con certificado DAkkS
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable pulido especial con una densidad de 7.950 kg/m3
- Alta resistencia a la corrosión
- No magnetizable
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- Con certificación DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa en miligramos de línea de referencia |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase F1 |
| Material | Aluminio |
| Densidad | 7.950kg/m3 |
| Masa | 1 mg |