Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase M1 de OIML sin certificado
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 500 mg
Material:
Acero inoxidable
Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg)
Densidad:
2.950 kg/m3 (de 1 a 5 mg), 8.600 kg/m3 (de 10 mg a 500 mg)
7.850 kg/m3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
Valores de 1 a 5 mg:
Pesas de láminas de aluminio con una densidad de 2650 kg/m3
Valores de 10 a 500 mg:
Construcción de alpaca con una densidad de 8600 kg/m3.
Valores de 1 g y superiores:
Pesas con perilla de acero inoxidable especial pulidas con una densidad de 7.950 kg/m3
- Alta resistencia a la corrosión
- No magnetizable
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
- Incluye caja de transporte de plástico resistente
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Juego de pesas de línea de comprobación |
| Clasificación | OIML Clase M1 |
| Material | Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg) |
| Densidad | 2.950 kg/m3 (de 1 a 5 mg), 8.600 kg/m3 (de 10 mg a 500 mg) |
| Masa | De 1 mg a 500 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur