Learn More
Ohaus™ OIML E2 Weight Set
Adjusted to Meet or Exceed OIML E2 Tolerances
436.00€ - 4150.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin certificado |
---|---|
Incluye | Caja protectora |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16682362
|
Ohaus™
30518028 |
De 500 mg a 1 mg |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692362
|
Ohaus™
30518029 |
De 50 g a 1 mg |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16662372
|
Ohaus™
30518036 |
De 50 g a 1 g |
755.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16602372
|
Ohaus™
30518030 |
De 100 g a 1 mg |
1250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16672372
|
Ohaus™
30518037 |
De 100 a 1 g |
855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612372
|
Ohaus™
30518031 |
2 x 200 g a 1 mg |
1520.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16682372
|
Ohaus™
30518038 |
2 x 200 g a 1 g |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16622372
|
Ohaus™
30518032 |
De 500 g a 1 mg |
1750.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692372
|
Ohaus™
30518039 |
De 500 g a 1 g |
1390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16632372
|
Ohaus™
30518033 |
De 1 kg a 1 mg |
2230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16602382
|
Ohaus™
30518040 |
De 1 kg a 1 g |
1840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16642372
|
Ohaus™
30518034 |
2 x 2 kg a 1 mg |
3350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612382
|
Ohaus™
30518041 |
2 x 2 kg a 1 g |
2980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16652372
|
Ohaus™
30518035 |
De 5 kg a 1 mg |
4150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16622382
|
Ohaus™
30518042 |
De 5 kg a 1 g |
3760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Weights in masses ranging from 1 gram to 20 kilograms are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free, protecting your investment
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Especificaciones
Sin certificado | |
Caja protectora |