Learn More
Ohaus™ Juego de pesas F1 de OIML
Código de producto. 16692462 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
2 x 200 g a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 2 kg a 1 g
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
16692462 De 50 g a 1 g cada uno
16672462 De 500 mg a 1 mg cada uno
16682462 De 50 g a 1 mg cada uno
16602472 De 100 g a 1 mg cada uno
16612472 De 100 a 1 g cada uno
16622472 2 x 200 g a 1 mg cada uno
16632472 2 x 200 g a 1 g cada uno
16642472 De 500 g a 1 mg cada uno
16652472 De 500 g a 1 g cada uno
16662472 De 1 kg a 1 mg cada uno
16672472 De 1 kg a 1 g cada uno
16682472 2 x 2 kg a 1 mg cada uno
16692472 2 x 2 kg a 1 g cada uno
16602482 De 5 kg a 1 mg cada uno
16612482 De 5 kg a 1 g cada uno
15 options
Código de producto. 16692462
Marca: Ohaus™ 80780411
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ajustado para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
  • Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en estuches de alta calidad para garantizar que se mantienen seguras, limpias y sin polvo para proteger su inversión.
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin certificado
Material Aleación Troemner 8
Peso (métrico) 0,300 kg
Masa De 50 g a 1 g
Incluye Caja protectora
Cantidad de embalaje 8/paq.