Learn More
Ohaus™ Juego de pesas F1 de OIML, certificado NVLAP
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Masa:
2 x 200 g a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 2 kg a 1 g
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión.
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
- El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado acreditado por NVLAP |
| Material | Aleación Troemner 8 |
| Peso (métrico) | 0,300 kg |
| Masa | De 50 g a 1 g |
| Incluye | Caja protectora |
| Cantidad de embalaje | 8/paq. |