Learn More
Ácido oleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
121.61€ - 1280.37€
CAS | 112-80-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H34O2 |
Peso molecular (g/mol) | 282.47 |
Número MDL | MFCD00064242 |
Clave InChI | ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N |
Sinónimo | oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid |
PubChem CID | 445639 |
ChEBI | CHEBI:16196 |
Nombre IUPAC | Ácido (Z)-octadec-9-enoico |
SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10712101
|
Thermo Scientific Acros
270290050 |
5 g | Frasco de vidrio |
121.61€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10455375
|
Thermo Scientific Acros
270290250 |
25 g | Frasco de vidrio |
393.96€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11944961
|
Thermo Scientific Acros
270291000 |
100 g | Frasco de vidrio |
1280.37€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
112-80-1 | |
282.47 | |
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N | |
445639 | |
Ácido (Z)-octadec-9-enoico |
C18H34O2 | |
MFCD00064242 | |
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid | |
CHEBI:16196 | |
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O |
Especificaciones
Oleic acid | |
13.0°C | |
0.8900g/mL | |
189°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH | |
MFCD00064242 | |
01,759 | |
0.89 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether,, fixed and volatile oils | |
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O | |
282.47 | |
CHEBI:16196 | |
282.46 | |
Líquido |
112-80-1 | |
Incolora | |
360.0°C | |
Auténtico | |
C18H34O2 | |
1.4585 to 1.4605 | |
02,463 | |
15,6921 | |
oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid | |
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N | |
Ácido (Z)-octadec-9-enoico | |
445639 | |
39.1 mPa.s (20°C) | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Puede irritar las vías respiratorias.Provoca irritación ocular grave.Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-007-1
Recommended Storage : − 20 °C
- Oleic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only