Learn More
Alcohol oleílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Oleyl alcohol is used in softening and lubrication of textile fabrics, in the production of carbon paper, stencil paper, and printing ink. It finds application in cosmetic products viz skin creams, lotions as a thickner, and in hair conditioners and hair coating shampoos. It is utilized as an antifoaming agent and cutting lubricant, as the precursor for the preparation of its sulfuric ester derivatives, which are used in detergents and wetting agents. It plays a vital role in various formulations for drug delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El alcohol oleílico se utiliza para suaviar y lubricar tejidos textiles, en la producción de papel de carbono, papel de estarcido y tinta de impresión. Se aplica en productos cosméticos, en concreto, cremas para la piel, lociones como un espesante, y en acondicionadores y champús para el pelo. Se utiliza como agente antiespumante y lubricante de corte, como precursor para la preparación de sus derivados de éster sulfúrico, que se utilizan en detergentes y agentes humectantes. Desempeña un papel vital en varias formulaciones para la administración de fármacos.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Oleyl alcohol |
Punto de fusión | ∼6°C |
Densidad | 0.849 |
Punto de ebullición | 206°C to 207°C (13 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 180°C (356°F) |
Índice de refracción | 1.46 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1723962 |
Información de solubilidad | Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.48 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only