Learn More
Thermo Scientific™ Cebador Oligo(dT)18
Código de producto. p-4074361 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60 μl
120 μl
Tamaño de la unidad:
120 microlitros
60 microlitros
10304690 60 μl 60 microlitros
10753741 120 μl 120 microlitros
2 options
Código de producto. 10304690
Marca: Thermo Scientific™ SO131
Edge
El cebador Oligo(dT)18 de Thermo Scientific es un oligonucleótido monocatenario de 18 meros con extremos 5'- y 3'-hidroxilo.
El primer Thermo Scientific™ Oligo(dT)18 es un oligonucleótido monocatenario de 18-mer con extremos 5'- y 3'-hidroxilo.
El primer se suministra como solución acuosa concentrada (20X), lista para su uso en la síntesis de ADNc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento • Oligo(dT)18 Cebador (60μ L a 0,5μ g/μL)
Conservar a–20°C.
Longitud del cebador 18-mer
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 20X
Primer Oligo dT
Cantidad 60 μl
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de ADNc
Formulario Líquido