Learn More
Thermo Scientific™ OLIGO™ R3 Reversed - Phase Resin
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulk resin is a rigid polymeric bead designed for reversed-phase chromatography of polynucleotides and other biomolecules.
682.00€ - 5320.00€
Especificaciones
Tipo de producto | R3 Reversed-Phase Resin |
---|---|
Tamaño de partículas | 30 μm |
Contenido y almacenamiento | Store at room temperature. |
Condiciones de envío | Room Temperature |
Fase estacionaria | R3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18416568
|
Thermo Scientific™
1133903 |
25 mL |
682.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18446788
|
Thermo Scientific™
1133906 |
50 mL |
1328.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18476728
|
Thermo Scientific™
1133907 |
1 L |
5320.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Scientific™ Oligo™ R3 bulk resin is a rigid polymeric bead designed for reversed-phase chromatography of polynucleotides and other biomolecules. The combination of 30-μm particle size, resistance to high pH, and high-phase ratio, makes Oligo R3 resin particularly suited to preparative purification of synthetic oligonucleotides and peptides. The packing consists of cross-linked poly-divinylbenzene particles. Oligo R3 bulk resin differs somewhat in selectivity from conventional silica-based, reversed-phase resins and is similar to high-carbon-loading through C18 supports. In addition, the complete lack of residual silanol activity may modify the selectivity of ionic species.
Features of Oligo R3 resin and pre-packed columns include:
- High performance chromatography resin for analytical to process scale separations
- High resolution preparative purification at high flow rates
- Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
- Poly-divinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
- Combines low back pressure, high pH stability, and high capacity
Especificaciones
R3 Reversed-Phase Resin | |
Store at room temperature. | |
R3 |
30 μm | |
Room Temperature | |
Bulk Media |