Learn More
B Braun™ Cono Luer Lock Ominifix™ Solo
Marca: B Braun™ 4617509F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
EN ISO 7886-1 | |
Céntrico, Luer Lock | |
1 unidad | |
Estéril |
Polypropylene | |
Sí | |
50 mL |
Título del producto
B Braun™ Cono Luer Lock Ominifix™ Solo > Capacidad: 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido