Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Microbore Chromatography Columns
Descripción
Includes
Columna ya montada compuesta por un tubo de vidrio y dos piezas de cierre fijas preensambladas con fritas de acero inoxisable de 2 μm.
- Columnas económicas y no ajustables para aplicaciones por gravedad o de baja presión
- 3 mm de diámetro y en varias longitudes
- Compatible con una amplia variedad de medios a granel
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, NaOH al > 10 %, HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Tamaño de poro | 25 μm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.