Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Microbore Chromatography Columns
Código de producto. p-4675163
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15825254
Marca: Diba 006BCC0305FF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Columna ya montada compuesta por un tubo de vidrio y dos piezas de cierre fijas preensambladas con fritas de acero inoxisable de 2 μm.
Optimizadas para sistemas acuosos y compatibles con los disolventes que se utilizan en las aplicaciones comunes de cromatografía de líquidos, como la purificación de proteínas
  • Columnas económicas y no ajustables para aplicaciones por gravedad o de baja presión
  • 3 mm de diámetro y en varias longitudes
  • Compatible con una amplia variedad de medios a granel
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, NaOH al > 10 %, HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Tipo Columna para cromatografía
Tamaño de poro 2 μm
Longitud (métrico) 50 mm
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.