Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement O-rings for Column Assemblies
Choose from FKM or FFKM O-rings
Marca:  Diba 006OR-15-V
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15895564
  • en la oferta / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Se utiliza para conectores de desconexión rápida, válvulas, bombas y otros productos de manipulación de fluidos.
Especificaciones
Especificaciones
Junta tórica
15 mm
Cromatografía
76 mm
Negro
15 mm
Columnas para cromatografía Omnifit Benchmark
FKM