Learn More
Diba Omnifit™ Chromatography Column Replacement Endpieces
Código de producto. 15895254
Encompass_Preferred
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 15895254
Marca: Diba 006BFE03SS
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
No need to worry about losing an endpiece
Las piezas de cierre sirven de sello primario a las columnas de microcalibre hechas de vidrio.
Especificaciones
Tipo Pieza de cierre
Modelo Longitudes establecidas
Altura (métrico) 0,51 cm
Longitud (métrico) 3,81 cm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Diámetro exterior (imperial) 0,11 in
Diámetro exterior (métrico) 3 mm
Tamaño de poro 0,2 μm
Para utilizar con (aplicación) Columnas
Cantidad 4/paq.
Para utilizar con (equipo) Columnas BenchMark para cromatografía
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.