Learn More
Diba Omnifit™ Chromatography Column Replacement Endpieces
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
Las piezas de cierre sirven de sello primario a las columnas de microcalibre hechas de vidrio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Pieza de cierre |
| Modelo | Longitudes establecidas |
| Altura (métrico) | 0,51 cm |
| Longitud (métrico) | 3,81 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,11 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 3 mm |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Columnas |
| Cantidad | 4/paq. |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.