Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
Marca: Diba 006EZ-25-33-AF
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
Includes: Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Descripción
- Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
- Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
- Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
- Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
25 mm | |
Columna de cromatografía con 1 pieza de cierre fija y 1 pieza de cierre ajustable EZ Omnifit™, 25 × 330 mm; 1 por unidad | |
29,99 bar (150 psi) | |
De 108,0 a 147,3 ml | |
Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM | |
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
De 4 a 40 °C | |
Cromatografía líquida (LC) | |
10 μm y 30 μm | |
330 mm | |
40 °C |