Learn More
Diba Columnas de cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ Omnifit™
Código de producto. 15895324
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
De 0,1 a 0,7 ml
De 0,1 a 2,4 ml
De 0,2 a 5,5 ml
De 0,4 a 12,4 ml
De 1,2 a 34,4 ml
De 1,4 a 4,1 ml
De 108,0 a 147,3 ml
De 11,0 a 17,3 ml
De 134,7 a 211,7 ml
De 142,4 a 181,6 ml
De 17,3 a 23,6 ml
De 19,6 a 58,9 ml
De 191,4 a 230,7 ml
De 211,7 a 288,6 ml
De 22,8 a 29,1 ml
De 24,7 a 38,9 ml
De 279,0 a 356,0 ml
De 280,4 a 440,7 ml
De 3,1 a 9,4 ml
De 30,6 a 36,9 ml
De 38,5 a 115,5 ml
De 38,9 a 53,0 ml
De 4,8 a 7,5 ml
De 440,7 a 600,9 ml
De 51,2 a 65,4 ml
De 580,9 a 741,1 ml
De 68,7 a 108,0 ml
De 68,9 a 83,1 ml
De 7,1 a 21,2 ml
De 7,5 a 10,3 ml
De 781,2 a 941,4 ml
De 9,9 a 12,7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15895324
Marca: Diba 006EZ0615AF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con una pieza de cierre fija y optra ajustable son ergonómicas y están diseñadas para proporcionar un ajuste de altura sencillo y rápido
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 6,6 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (900 psi)
Tamaño de poro 10 μm y 30 μm
Capacidad de columna De 1,4 a 4,1 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.