Learn More
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre ajustables
Código de producto. 15855414
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
De 0,1 a 0,7 ml
De 0,2 a 5,5 ml
De 0,2 a 9,4 ml
De 0,4 a 12,4 ml
De 0,4 a 21,2 ml
De 1,2 a 34,4 ml
De 1,2 a 58,9 ml
De 10,6 a 38,9 ml
De 103,1 a 181,6 ml
De 11 a 23,6 ml
De 120,2 a 440,7 ml
De 134,7 a 288,6 ml
De 152,2 a 230,7 ml
De 16,5 a 29,1 ml
De 2,3 a 115,5 ml
De 202,0 a 356,0 ml
De 24,3a 36,9 ml
De 24,7a 53,0 ml
De 280,4 a 600,9 ml
De 29,5 a 108,0 ml
De 37,1 a 65,4 ml
De 4,7 a 17,3 ml
De 4,8 a 10,3 ml
De 420,6 a 741,1 ml
De 54,8 a 83,1 ml
De 57,7 a 211,7 ml
De 620,9 a 941,4 ml
De 68,7 a 147,3 ml
De 7,2 a 12,7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15855414
Marca: Diba 006EZ5050AA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas cierre ajustables son ergonómicas y están diseñadas para proporcionar un ajuste de altura sencillo y rápido
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Specifications
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 50 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (75 psi)
Tamaño de poro 10 μm y 30 μm
Capacidad de columna De 620,9 a 941,4 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.