Learn More
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre fijas
Código de producto. 15875384
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
0,7 mL
2,4 ml
4,1 mL
5,5 ml
7,5 ml
9,4 mL
10,3 mL
12,4 mL
12,7 mL
17,3 mL
21,2 mL
23,6 mL
29,1 mL
34,4 mL
36,9 mL
38,9 mL
53 ml
58,9 mL
65,4 mL
83,1 mL
108 ml
115,5 mL
147,3 mL
181,6 mL
211,7 mL
230,7 mL
288,6 mL
356 ml
440,7 mL
600,9 mL
741,1 mL
941,4 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15875384
Marca: Diba 006EZ2533FF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas finales fijas cuentan con roscas de PEEK™ roscas que ofrecen una durabilidad excepcional
  • Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (150 psi)
Tamaño de poro 10 y 30 μm
Capacidad de columna 147,3 mL
Longitud (métrico) 330 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.