Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15845514
|
Diba
006FR-06-05 |
Frita para columna de cromatografía, 6,6 mm diám., 5 μm, PTFE; pack de 20 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 5 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855514
|
Diba
006FR-06-10 |
Frita para columna de cromatografía, 6,6 mm diám., 10 μm, PTFE; pack de 20 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 10 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865514
|
Diba
006FR-06-20 |
Frita para columna de cromatografía, 6,6 mm diám., 20 μm, PTFE; pack de 20 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875514
|
Diba
006FR-06-25-PE |
Frita para columna de cromatografía, 6,6 mm diám., 25 μm, PE; pack de 20 | 6,6 mm | Polietileno | 25 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885514
|
Diba
006FR-06-30 |
Frita para columna de cromatografía, 6,6 mm diám., 30 μm, PTFE; pack de 20 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895514
|
Diba
006FR-06-50 |
Frita para columna de cromatografía, 6,6 mm diám., 50 μm, PTFE; pack de 20 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805524
|
Diba
006FR-10-05 |
Frita para columna de cromatografía, 10 mm diám., 5 μm, PTFE; pack de 20 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 5 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815524
|
Diba
006FR-10-10 |
Frita para columna de cromatografía, 10 mm diám., 10 μm, PTFE; pack de 20 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 10 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825524
|
Diba
006FR-10-20 |
Frita para columna de cromatografía, 10 mm diám., 20 μm, PTFE; pack de 20 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835524
|
Diba
006FR-10-25-PE |
Frita para columna de cromatografía, 10 mm diám., 25 μm, PE; pack de 20 | 10 mm | Polietileno | 25 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845524
|
Diba
006FR-10-30 |
Frita para columna de cromatografía, 10 mm diám., 30 μm, PTFE; pack de 20 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855524
|
Diba
006FR-10-50 |
Frita para columna de cromatografía, 10 mm diám., 50 μm, PTFE; pack de 20 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805534
|
Diba
006FR-15-30 |
Frita para columna de cromatografía, 15 mm diám., 30 μm, PTFE; pack de 20 | 15 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815534
|
Diba
006FR-15-50 |
Frita para columna de cromatografía, 15 mm diám., 50 μm, PTFE; pack de 20 | 15 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825534
|
Diba
006FR-25-05 |
Frita para columna de cromatografía, 25 mm diám., 5 μm, PTFE; pack de 20 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 5 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835534
|
Diba
006FR-25-10 |
Frita para columna de cromatografía, 25 mm diám., 10 μm, PTFE; pack de 20 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 10 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845534
|
Diba
006FR-25-20 |
Frita para columna de cromatografía, 25 mm diám., 20 μm, PTFE; pack de 20 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855534
|
Diba
006FR-25-25-PE |
Frita para columna de cromatografía, 25 mm diám., 25 μm, PE; pack de 20 | 25 mm | Polietileno | 25 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865534
|
Diba
006FR-25-30 |
Frita para columna de cromatografía, 25 mm diám., 30 μm, PTFE; pack de 20 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875534
|
Diba
006FR-25-50 |
Frita para columna de cromatografía, 25 mm diám., 50 μm, PTFE; pack de 20 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805544
|
Diba
006FR-35-20 |
Frita para columna de cromatografía, 35 mm diám., 20 μm, PTFE; pack de 20 | 35 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825544
|
Diba
006FR-35-30 |
Frita para columna de cromatografía, 35 mm diám., 30 μm, PTFE; pack de 20 | 35 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835544
|
Diba
006FR-35-50 |
Frita para columna de cromatografía, 35 mm diám., 50 μm, PTFE; pack de 20 | 35 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865544
|
Diba
006FR-50-20 |
Frita para columna de cromatografía, 50 mm diám., 20 μm, PTFE; pack de 20 | 50 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885544
|
Diba
006FR-50-30 |
Frita para columna de cromatografía, 50 mm diám., 30 μm, PTFE; pack de 20 | 50 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895544
|
Diba
006FR-50-50 |
Frita para columna de cromatografía, 50 mm diám., 50 μm, PTFE; pack de 20 | 50 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885524
|
Diba
006FR-15-20 |
Frita para columna de cromatografía, 15 mm diám., 20 μm, PTFE; pack de 20 | 15 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Specifications
Cromatografía líquida (LC) | |
Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™ |