Learn More
Diba Juntas tóricas Omnifit™ para columnas de cromatografía
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
FFKM
FKM
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Columnas de cromatografía HiT Omnifit™ |
| Cantidad | 6 Pk. |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Material | FKM |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.