Learn More
Diba Juntas tóricas Omnifit™ para columnas de cromatografía
Código de producto. p-7138464
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
FFKM
FKM
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. 15835564
Marca: Diba 006OR03V
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Puede elegir entre juntas tóricas Omnifit™ para columnas de cromatografía de FKM o FFKM (Chemraz™)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas de cromatografía HiT Omnifit™
Cantidad 6 Pk.
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Longitud (métrico) 3 mm
Material FKM
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.