Learn More
Diba Manguitos de empaquetamiento Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™
Código de producto. 15835274
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15835274
Marca: Diba 006EPS10
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Utilice manguitos de empaquetamiento Omnifit™ con sus columnas EZ y EZ SolventPlus™ para unir dos de ellas para rellenarlas y empaquetarlas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Longitud (métrico) 4 cm
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.