Learn More
Diba Piezas de cierre de repuesto Omnifit™ para columnas EZ
Click to view available options
Con desactivación terminal:
Ajustables
Fijo
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Con desactivación terminal | Fijo |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ Omnifit™ |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Longitud (métrico) | 4 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.