Learn More
Diba Piezas de cierre de repuesto Omnifit™ para columnas EZ
Código de producto. 15835264
Encompass_Preferred
Click to view available options
Con desactivación terminal:
Ajustables
Fijo
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15835264
Marca: Diba 006EAE25
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Puede elegir entre piezas de cierre de repuesto Omnifit™ fijas o ajustables para sus columnas EZ
Especificaciones
Con desactivación terminal Ajustables
Para utilizar con (equipo) Columnas EZ Omnifit™
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Longitud (métrico) 15 cm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.