Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ SolventPlus™ Omnifit™ |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Descripción | Con desactivación terminal | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Con desactivación terminal | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15805314
|
Diba
006ESAE-06 |
Pieza de cierre ajustable Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 6,6 mm; 1 por unidad | Ajustables | 6,6 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815314
|
Diba
006ESAE-10 |
Pieza de cierre ajustable Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 10 mm; 1 por unidad | Ajustables | 10 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825314
|
Diba
006ESAE-15 |
Pieza de cierre ajustable Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 15 mm; 1 por unidad | Ajustables | 15 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835314
|
Diba
006ESAE-25 |
Pieza de cierre ajustable Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 25 mm; 1 por unidad | Ajustables | 25 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845314
|
Diba
006ESAE-35 |
Pieza de cierre ajustable Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 35 mm; 1 por unidad | Ajustables | 35 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855314
|
Diba
006ESAE-50 |
Pieza de cierre ajustable Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 50 mm; 1 por unidad | Ajustables | 50 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865314
|
Diba
006ESFE-06 |
Pieza de cierre fija Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 6,6 mm; 1 por unidad | Fijo | 6,6 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875314
|
Diba
006ESFE-10 |
Pieza de cierre fija Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 10 mm; 1 por unidad | Fijo | 10 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885314
|
Diba
006ESFE-15 |
Pieza de cierre fija Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 15 mm; 1 por unidad | Fijo | 15 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895314
|
Diba
006ESFE-25 |
Pieza de cierre fija Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 25 mm; 1 por unidad | Fijo | 25 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805324
|
Diba
006ESFE-35 |
Pieza de cierre fija Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 35 mm; 1 por unidad | Fijo | 35 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815324
|
Diba
006ESFE-50 |
Pieza de cierre fija Omnifit™ para columna EZ SolventPlus™, 50 mm; 1 por unidad | Fijo | 50 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Spécification
Cromatografía líquida (LC) | |
Columnas EZ SolventPlus™ Omnifit™ | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |