Learn More
Diba Tubos de vidrio de repuesto Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™
Código de producto. 15855304
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15855304
Marca: Diba 006ERG3540
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Combine tubos de vidrio de repuesto Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™ de distintas longitudes y use las piezas de cierre que ya tenga para conseguir una mayor flexibilidad
Utilice un tubo de distinta longitud con las piezas de cierre que ya tenga para satisfacer sus necesidades específicas.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™
Diámetro interior (métrico) 35 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.