Learn More
Diba Tubos de vidrio de repuesto Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice un tubo de distinta longitud con las piezas de cierre que ya tenga para satisfacer sus necesidades específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™ |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.