Learn More
Merck Filtros de membrana Omnipore™, 5 μm
Filtro de membrana de polímero de PTFE hidrófilo compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas. Los filtros de membrana Omnipore™ son biológica y químicamente inertes.
Marca:  Merck JMWP04700
491.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10226033
  • 545.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad.  (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen  in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)
Nuestra membrana Omnipore™ es una membrana de PTFE hidrófila compatible con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas.
Características y ventajas:
  • Biológica y químicamente inerte
  • Alto rendimiento a altos caudales
  • Variedades de PTFE hidrófobo e hidrófilo disponibles para la filtración de muestras acuosas y de base orgánica
Aplicaciones:
  • Fluoropore™ Membrana: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
  • Omnipore™ Membrana: Filtración de soluciones acuosas, ácidos de aclaración y soluciones alcalinas
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
5 μm
JMWP
100Pack
Plano
85 µm
Hidrófilo
47 mm
Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Compatibles prácticamente con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas
80%
de 130 °C
Membranas de filtración
47 mm