Learn More
Thermo Scientific™ Caldo-Salmonella Oxoid™ ONE
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
El Caldo-Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE es un caldo de enriquecimiento selectivo para especies de Salmonella en muestras alimentarias.
La base de caldo para Salmonella ONE es un medio altamente nutritivo y selectivo que permite la recuperación de especies de Salmonella en un plazo de entre 16 y 20 horas. La base de caldo para Salmonella ONE requiere un único paso de enriquecimiento. Cuando va seguido de la inoculación en el agar para Salmonella Thermo Scientific™ Brilliance™ y la prueba de látex de Salmonella Thermo Scientific Oxoid, forma el método para Salmonella Oxoid™ Precis™ que reduce el tiempo de obtención de resultados en comparación con los métodos de cultivo convencionales. El método para Salmonella Oxoid Precis está validado por AFNOR.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Base de caldo para Salmonella ONE |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Especie | Salmonella |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
NF Validation Certificate: Salmonella Precis (UNI03061207)
Tamaño : 225.8 kB
Posters
Comparison of Rapid Culture Based Methods for Detection of Salmonella
Tamaño : 161.6 kB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
|---|---|---|---|
| 6326992 | Certificado de análisis | 23/10/2025 | CM1091B |
| 6288938 | Certificado de análisis | 29/07/2025 | |
| 6246556 | Certificado de análisis | 25/03/2025 | CM1091B |
| 6232886 | Certificado de análisis | 25/02/2025 | CM1091B |
| 6183194 | Certificado de análisis | 06/11/2024 | CM1091B |
Título del producto
Thermo Scientific™ Caldo-Salmonella Oxoid™ ONE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido