Learn More
Köttermann Armario mural de una puerta
Este armario mural de una puerta dispone de una sola puerta para proteger los equipos y utensilios almacenados.
Marca: Köttermann 301-00039
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Una sola puerta protege los elementos almacenados
Especificaciones
Blanco | |
Almacenamiento alto | |
Con bisagras | |
Almacenamiento | |
Sí | |
Ninguno | |
Ninguno | |
No |
No | |
366 x 600 x 1920 mm | |
Con revestimiento de epoxi | |
Sujetar con | |
1 | |
4 | |
61,9 kg | |
Acero |