Learn More
Köttermann Armario mural de una puerta
Este armario mural de una puerta dispone de una sola puerta para proteger los equipos y utensilios almacenados.
Marca: Köttermann 301-00045
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Una sola puerta protege los elementos almacenados
Especificaciones
Blanco | |
Almacenamiento alto | |
Con bisagras | |
Almacenamiento | |
Sí | |
Ninguno | |
Ninguno | |
No |
No | |
366 x 600 x 1920 mm | |
Con revestimiento de epoxi | |
Sujetar con | |
1 | |
4 | |
61,9 kg | |
Acero |
Título del producto
Köttermann Armario mural de una puerta > Armario mural de una puerta; N.º de cajones:ninguno; N.º de estantes:1; Dimensiones (F x An x Al):500 x 600 x 740 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido