Learn More
Buerkle™ LiquiSampler
Código de producto. 10177581 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
250 mL
500 mL
Material:
PTFE, FEP
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
10177581 150 mL PTFE, FEP cada uno
10759222 150 mL Polipropileno cada uno
10115360 250 mL Polipropileno cada uno
10300061 250 mL PTFE, FEP cada uno
10637101 500 mL Polipropileno cada uno
10155310 500 mL PTFE, FEP cada uno
6 options
Código de producto. 10177581
Marca: Buerkle™ 53302060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestreador de líquidos Buerkle™ LiquiSampler, conforme a DIN EN ISO 15528. Fabricado en PTFE/FEP o PP ultrapuro y químicamente inerte para un muestreo sin contaminación. Muestreo de contenedores abiertos y cerrados, barriles, tanques, silos, corrientes de agua. Adecuado para todas las aberturas de al menos 32 mm de diámetro.
  • Uso práctico con una sola mano con solo pulsar un botón
  • Con anillo de raspado para marcar la profundidad y limpiar
  • Transparente
  • Disponible en PTFE/FEP o PP transparente
  • Posibilidad de muestreo puntual, muestreo de todas las capas y muestreo inferior
  • Adecuado para todos los barriles y contenedores disponibles comercialmente con abertura de 32al menos mm de diámetro
  • Fácil de limpiar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto LiquiSampler
Material PTFE, FEP
Incluye Anillo de raspado
Tipo de mango Botón - uso con una sola mano
Capacidad (métrico) 150 mL
Color Transparente
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 15528
Para utilizar con (aplicación) Toma de muestras de contenedores abiertos y cerrados, barriles, tanques, silos, corrientes de agua, toma de muestras en puntos, toma de muestras en todas las capas y en el suelo, adecuado para su uso en productos alimenticios
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Longitud del eje (métrico) 60 cm