Learn More
Memmert™ Baños de aceite ONE™
Código de producto. p-8002410 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10705973
Marca: Memmert™ ONE10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja el laboratorio y las muestras, incluso a altas temperaturas. Los baños de aceite Memmert™ ONE™ ofrecen múltiple protección de temperatura con acero inoxidable resistente a la corrosión y componentes electrónicos precisos.
Hay disponible una gama de gradillas para tubos de ensayo, cestillos y otros accesorios, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
  • Indicador digital
  • 2 sensores PT100
  • Calibración en el controlador
  • Alarma acústica y visual
  • Protección contra el exceso de temperatura
Especificaciones
Tipo de controlador Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad CE, VDE, GS
Pantalla Digital LED
Para utilizar con (aplicación) Para la minería, alimentos y bebidas, control de temperatura
Material Acero inoxidable
Modelo ONE 10
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Resolución de temperatura ±0.1°C
Longitud (métrico) 578 mm
Longitud (métrico) interior 350 mm
Anchura (métrico) 356 mm
Anchura (métrico) interior 210 mm
Altura (métrico) 238 mm
Altura (métrico) interior 140 mm
Fondo interior (métrico) 350 mm
Peso con embalaje (métrico) 17 kg
Peso (métrico) 13 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,2 W
Frecuencia 50/60 Hz