Learn More
ONO-4059 analog, MedChemExpress
Descripción
ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ONO-4059 analog |
| CAS | 1351635-67-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H24N6O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.53 mM) |
| SMILES | O=C1N([C@H]2CCCN(C(C=C)=O)C2)C3=NC=NC(N)=C3N1C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 456.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.5 |
| Mostrar más |