Learn More
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance Masks
Op Air Pro Oxygen FFP3 masks are easy to put on with high breathability due to high quality raw material. Made with the Mass Balance approach from recycled materials.
Marca:  Kolmi™ M53214-WH-MB
Detalles adicionales : Peso : 0.46400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17734799
  • 30.10€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtración de media máscara, clase de eficiencia FFP3 NR D desarrollada para proteger contra aerosoles y partículas sólidas y líquidas
  • Con certificación de tipo IIR, protege el medio ambiente contra las gotas emitidas por el usuario, así como de posibles salpicaduras de líquidos corporales
  • Cinta para la cabeza tejida soldada ultrasónicamente para una comodidad óptima
  • Se adapta perfectamente a la cara para limitar las fugas internas gracias a su forma y a los materiales blandos
  • Hipoalergénica y probada dermatológicamente
  • Envasadas en bolsas de polietileno individuales
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Clase I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Pequeño
Sector
Sobre