Learn More
Kolmi Hopen™ Máscaras quirúrgicas Op-Air™ tipo II con tiras para las orejas
Máscara médica plisada con clip nasal para trabajadores sanitarios durante intervenciones quirúrgicas.
Marca: Kolmi Hopen™ M14301-30
5.56 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.70500kg
Descripción
- Medios de alta filtración (polipropileno)
- Dos bandas elásticas anchas y cómodas
- Bordes de polipropileno muy suaves
- El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
- Barra de nariz integrada
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 | |
Medicina |
Ganchos para los oídos | |
Plisado | |
Sí | |
60 paq. |