Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica antivaho, resistente a salpicaduras Op-Air™ Tipo IIR
Esta máscara médica resistente a salpicaduras está completa con una pieza de nariz antivaho.
Marca: Kolmi Hopen™ M35311-30
4.75 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.70500kg
Descripción
- Tejido y unión cómodos y no tejidos
- Protección contra líquidos humanos de hasta 120 mmHg
- Clip nasal antivaho integrado
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partículas)
Especificaciones
Miel | |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Sí |
Ganchos para los oídos | |
175 x 90 mm | |
CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Medicina | |
50 paq. |