Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de 2 tapones opacos PharMed™ BPT
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 4/pack |
| Tamaño de los tubos | 15 |
| Caudal | De 1,7 a 1000 ml/min |
| Manguera dentada | 3/16 pulg |
| Altura (métrico) | 8,8 m |
| Color | Opaco |
| Presión máxima | 40 psi |
| Mostrar más |