Learn More
Merck ™ Membrana de filtración Optex GS MCE
Marca:  Merck SPGS0250P
2200.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10238350
  • 2365.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,22 μm
Estéril
1000/paq.