Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919917
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 15392402
Marca: Gibco™ 31985070
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología.
El medio Opti-MEMI también se recomienda cuando se van a usar reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™. El medio Opti-MEM I se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios.
  • Opti-MEM I se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo de fenol
  • Medio exclusivo que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y elementos traza
  • Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %.
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,4 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos, transfección de plásmidos, transfección de RNAi, transfección de ARNip sintético, transfección, transfección de plásmidos de ARNhc y ARNi miR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 y HEK
Tipo de célula Fibroblastos primarios
Clasificación Origen humano
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Opti-MEM I
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, Opti-MEM
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.