Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11524456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11524456 500 ml 500 ml
12087549 10 x 500 ml paquete de 10
2 options
Código de producto. 11524456
Marca: Gibco™ 31985047
Medio de suero reducido Opti-MEM™ I
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología. El medio Opti-MEM™ I también se recomienda para su uso con reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™. El medio Opti-MEM™ I se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos SP2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios. Ofrecemos diversas modificaciones de Opti-MEM™ I para diferentes aplicaciones de cultivos celulares. La formulación completa es confidencial. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Uso del medio Opti-MEM™ I
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio único que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y oligoelementos. Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %. El medio Opti-MEM™ I utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,4 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5 –10 % CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
Opti-MEM™ I se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto Opti-MEM™ I idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de suero reducido
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos, transfección
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio de suero reducido Opti-Mem™, 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico, 18 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, para cultivo de células de mamífero, transfección