Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I
Descripción
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología. El medio Opti-MEM™ I también se recomienda para su uso con reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™. El medio Opti-MEM™ I se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos SP2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios. Ofrecemos diversas modificaciones de Opti-MEM™ I para diferentes aplicaciones de cultivos celulares. La formulación completa es confidencial. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Uso del medio Opti-MEM™ I
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio único que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y oligoelementos. Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %. El medio Opti-MEM™ I utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,4 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5 –10 % CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
Opti-MEM™ I se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto Opti-MEM™ I idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Uso del medio Opti-MEM™ I
El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio único que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y oligoelementos. Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %. El medio Opti-MEM™ I utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,4 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5 –10 % CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
Opti-MEM™ I se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto Opti-MEM™ I idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de suero reducido |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos, transfección |
| Cantidad | 10 x 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 - 7,4 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio de suero reducido Opti-Mem™, 10 x 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico, 18 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos, transfección |