Learn More
Cole-Parmer™ Kit de limpieza óptica de laboratorio para lentes de instrumentos
Mantenga las lentes libres de polvo y partículas con este kit de limpieza. El kit de limpieza óptica Cole-Parmer™ para lentes de instrumentos es ideal para lupas, microscopios y lentes. La solución de limpieza elimina eficazmente aceites y residuos de la superficie óptica.
Marca:  Cole-Parmer™ 46301-10
Código de producto. 11707228
  • 46.50€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Incluye: Cepillo antiestático StaticWisk™, sonda SpeckGRABBER™, paño de limpieza de microfibra antiestático Tiger Cloth™ y frasco de 29,57 ml (1 oz) de Precision Cleaning Solution™.
Especificaciones
Especificaciones
Optics Cleaning Kit
Kinetronics
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • isopropyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isoprpyl alcohol