Learn More
Hellma™ Celdas de vidrio óptico
Click to view available options
Capacidad (métrico):
45 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cell |
| Capacidad (métrico) | 45 μl |
| Material | Optical Glass |
| Anchura (métrico) interior | 25mm |
| Cantidad | 1 Each |
| Trayectoria óptica | 25 x 25 mm |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Anchura (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Turbidity Measurement |
| Forma | Rectangle |