Descripción
Puntas Optifit
- Ajuste y sellado perfectos para garantizar la máxima exactitud y precisión posibles
- Acoplamiento/expulsión de puntas ergonómico y ligero gracias a la función Optiload de las pipetas Sartorius
- Codificadas por colores para un fácil ajuste con las pipetas Sartorius correspondientes
- Puntas de calibre ancho disponibles para una mejor dispensación de muestras difíciles, como los líquidos viscosos
- Compatibles con pipetas Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus y la mayoría del resto de pipetas de otros fabricantes
- Conforme a los estándares de calidad ISO9001, ISO 14001 e ISO 13485
- Comodidad y ahorro
- Combina el bajo coste de las puntas a granel con el ahorro de espacio y una facilidad de uso mejorada
- Reduce el tamaño del embalaje en hasta un 40 % y reduce los residuos de embalaje en casi un 50 %
- Los materiales del envase FlexiBulk son 100 % aptos para utilizarse como residuo de energía
- Organización Pick & Place para facilitar y agilizar la conexión de punta directa para la carga de gradilla
- Tapa de fácil apertura y cierre para facilitar el acceso a la punta y proteger las puntas
- Calidad y pureza
- Incluye las mismas puntas de alta calidad que el resto de opciones de embalaje
- Garantiza la pureza de la punta con certificados específicos de lote
- Las puntas no estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
- Fabricadas en condiciones de salas limpias conforme a las disposiciones para Clase 8 de ISO
- La tapa proporciona un sellado hermético durante el transporte y el almacenamiento para una pureza segura
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 5 a 350 μl |
| Longitud (métrico) | 5,4cm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos diarios de laboratorio |
| Formato | A granel |
| Código de color | Naranja |
| Para utilizar con (equipo) | Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Biohit |
| Línea de productos | Optifit™ FlexiBulk |
| Material | Polipropileno |